Merck
595330
Sigma-Aldrich
Iridium(III)-chlorid -hydrochlorid Hydrat
99.98% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
IrCl3 · xH2O · yHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.58 (anhydrous free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iridium
Verunreinigungen
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
InChIKey
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)