Merck
59431
Sigma-Aldrich
(R)-cis-3-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-propensäure-ethylester
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-cis-4,5-O-Isopropyliden-4,5-dihydroxy-2-pentensäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
Beilstein:
5256737
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −114±3°, c = 0.5% in chloroform
Dichte
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
ketal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)\C=C/[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5-/t8-/m1/s1
InChIKey
GZVXALXOWVXZLH-RPSMYOMKSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)