Merck
593281
Sigma-Aldrich
5-Fluor-3-methylsalicylaldehyd
97%
Synonym(e):
5-Fluor-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
FC6H2(CH3)(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
44-49 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(F)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
FDUNAMXDKSETQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)