Merck
524328
Sigma-Aldrich
5-Iodsalicylaldehyd
97%
Größe auswählen
1 G
76,10 €
76,10 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
76,10 €
About This Item
Lineare Formel:
lC6H3(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
76,10 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
iodo
SMILES String
Oc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
InChIKey
PDFVIWFKGYODKD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Iodosalicylaldehyde is a salicylaldehyde derivative.
Anwendung
5-Iodosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • 5-formylsalicylaldehyde[1]
  • 5-ortho-carboranylsalicylaldehyde[2]
  • new salen (N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine) ligands that are tethered to a p-acylthio(phenylacetylene)n linker[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 5-ortho-Carboranylsalicylaldehyde and an Indolinospirobenzopyran.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 39(22), 4069-4078 (2009)
Synthesis and catalytic properties of p-acylthio (phenylacetylene) n substituted chiral manganese salen complexes.
Nielsen M and Gothelf KV.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19 (2001)
An efficient and convenient synthesis of 5-formylsalicylaldehyde.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 30(6), 1003-1008 (2000)