Merck
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethylisothiocyanat
97%
Synonym(e):
(Cyclohexylmethyl)-isothiocyanat
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH2NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5340 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChIKey
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)