588784
1,4-Diaminobutan-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,4-Butandiamin-1,4-13C2, Putrescin-1,4-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
158-160 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-28 °C (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[13CH2]CC[13CH2]N
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i3+1,4+1
InChIKey
KIDHWZJUCRJVML-CQDYUVAPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges