Merck
588369
Sigma-Aldrich
1-Brompentan-5,5,5-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Amyl-bromid-5,5,5-d3
About This Item
Lineare Formel:
CD3C(CH2)3CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C (lit.)
Dichte
1.242 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3
InChIKey
YZWKKMVJZFACSU-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)