Merck
587052
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-1-indanon
97%
Größe auswählen
1 G
129,00 €
129,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
129,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
129,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-113 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
Oc1cccc2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)9(6)7/h1-3,10H,4-5H2
InChIKey
HFMZPBSZKCDKOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)