Merck
586528
Sigma-Aldrich
2-Furoylacetonitril
97%
Größe auswählen
5 G
50,50 €
50,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
50,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
50,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitrile
SMILES String
O=C(CC#N)c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChIKey
RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)