Merck
586447
Sigma-Aldrich
1-Aminopyrrolidin -hydrochlorid
technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-126 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
InChIKey
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
May contain varying amounts of dihydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)