Merck
A56450
Sigma-Aldrich
1-Aminohomopiperidin
95%
Synonym(e):
N-Aminohexamethylenimin
Größe auswählen
5 G
127,00 €
127,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
127,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
127,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
InChIKey
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Battistina Asproni et al.
Chemical biology & drug design, 91(1), 181-193 (2017-07-05)
Novel 1,4-dihydropyrazolo[3,4-a]pyrrolizine-, 4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-g]indolizine- and 1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-c]pyrrolo[1,2-a]azepine-3-carboxamide-based compounds were designed and synthesized for cannabinoid CB