Merck
586315
Sigma-Aldrich
Propan-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH213CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
-42.1 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
ATUOYWHBWRKTHZ-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)