Merck
579769
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylen-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C6H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.057 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
InChIKey
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)