Merck
578967
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-benzotriazol -Lösung
15 wt. % in DMF
Synonym(e):
HOBt -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.12
Beilstein:
5627231
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Konzentration
15 wt. % in DMF
Brechungsindex
n20/D 1.4500
bp
149-150 °C
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C
SMILES String
On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H
InChIKey
ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)