Merck
578193
Sigma-Aldrich
Poly[(methylmethacrylat)-co-(9-anthracenylmethylmethacrylat)]
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Zusammensetzung
chromophore, 20 mol %
Übergangstemp.
Tg 103 °C (DSC)
Fluoreszenz
λex 251 nm; λem 416 nm in chloroform
Allgemeine Beschreibung
Fluorescent polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)