Merck
578126
Sigma-Aldrich
Acetamid-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonym(e):
2,2,2-Trideuterioacetamide
About This Item
Lineare Formel:
CD3CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
221 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
InChIKey
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)