Merck
203033
Sigma-Aldrich
Cäsiumiodid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Caesium iodide, Caesium monoiodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38100503
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
626 °C (lit.)
Dichte
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cäsiumiodid kann als Vorläufer für die Synthese von bleifreiem Perowskitmaterial Cs2NaBiI6 (CNBI) eingesetzt werden. Das CNBI ist besonders stabil und findet auf dem Gebiet von Solarzellen, LEDs und Lasern Anwendung.
Es kann zum Herstellen des hellsten rot-emittierenden Cs2HfI6-Szintillators für die hochauflösende Gammaspektroskopie eingesetzt werden.
Es kann auch für die Synthesevon cäsiumbasierten Nanokristallen für den Nachweis von ionisierenderStrahlung eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Quanteneffizienz
  • Hohe Stabilität gegenüber Umgebungsluft und einer Gasumgebung
Häufig in Geräten wie Leuchtstoff-Bildschirmen für die medizinische Bildgebung, Szintillatoren, Kalorimetern und in einer Vielzahl von Teilchendetektoren verwendet.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marco Bertolini et al.
Medical physics, 39(5), 2617-2627 (2012-05-09)
The purpose of this study is to compare digital radiography systems using the metric effective detective quantum efficiency (eDQE), which better reflects digital radiography imaging system performance under clinical operating conditions, in comparison with conventional metrics such as modulation transfer
Melanie Freed et al.
Medical physics, 37(6), 2593-2605 (2010-07-17)
Accurate models of detector blur are crucial for performing meaningful optimizations of three-dimensional (3D) x-ray breast imaging systems as well as for developing reconstruction algorithms that faithfully reproduce the imaged object anatomy. So far, x-ray detector blur has either been
Mowei Zhou et al.
Analytical chemistry, 84(14), 6016-6023 (2012-07-04)
A custom in-line surface-induced dissociation (SID) device has been incorporated into a commercial ion mobility quadrupole/time-of-flight mass spectrometer in order to provide an alternative and potentially more informative activation method than the commonly used collision-induced dissociation (CID). Complicated sample mixtures
G Hajdok et al.
Medical physics, 35(7), 3194-3204 (2008-08-14)
A frequency-dependent x-ray Swank factor based on the "x-ray interaction" modulation transfer function and normalized noise power spectrum is determined from a Monte Carlo analysis. This factor was calculated in four converter materials: amorphous silicon (a-Si), amorphous selenium (a-Se), cesium
Nobuhiro Yasui et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(40), 5464-5469 (2012-08-14)
Alkali halide systems that function as phase-separated scintillators (PSSs) with light-guiding properties are sucessfully created. Furthermore, it is the matrix phases of the PSSs which display the light-guiding properties. CsI-NaCl:Tl is a practical material pair because of its high pixel
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.