Merck
574619
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromhydrochinon
97%
Synonym(e):
1,4-Dibromo-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-Dibromo-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-hydroquinone
About This Item
Lineare Formel:
(Br)2C6H2(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
191-194 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
InChIKey
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)