Merck
574546
Sigma-Aldrich
3′,5′-Diethoxyacetophenon
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COC6H5(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-11-6-10(9(3)13)7-12(8-11)15-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
KEJDYKMTNWEIAR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)