Merck
572187
Sigma-Aldrich
1-(4-Trifluormethyl)-phenylbiguanid -hydrochlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
F3CC6H4HNC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
209-213 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N5.ClH/c10-9(11,12)5-1-3-6(4-2-5)16-8(15)17-7(13)14;/h1-4H,(H6,13,14,15,16,17);1H
InChIKey
RTSKKAJVUWUZDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)