Wichtige Dokumente
571326
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
96%
Synonym(e):
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ethanol
Größe auswählen
216,30 €
Listenpreis309,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
216,30 €
Listenpreis309,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
ketal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?