Merck
569275
Sigma-Aldrich
2,6-Dibrom-3-chlor-4-fluoranilin
97%
Synonym(e):
3-Chloro-2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
About This Item
Lineare Formel:
HC6Br2ClFNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
InChIKey
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)