Merck
568929
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-phenylendiisothiocyanat
97%
Synonym(e):
2,4-Toluen-diisothiocyanat
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NCS)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChIKey
NNMVCFPMIBOZCL-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)