Merck
568406
Sigma-Aldrich
N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylformamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.4570 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)