Merck
568198
Sigma-Aldrich
Bis-(trichlorsilyl)-methan
97%
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexachloro-1,3-disilapropane, Bis(trichlorosilyl)methane, Methylenebis(trichlorosilane)
About This Item
Lineare Formel:
Cl3SiCH2SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
Dichte
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl6Si2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2
InChIKey
ABDDAHLAEXNYRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)