Merck
521280
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantal(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tris-(diethylamino)(tert.-butylimino)-tantalum(V)
Größe auswählen
5 ML
350,00 €
350,00 €
Listenpreis500,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
350,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
350,00 €
Listenpreis500,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: tantalum
reagent type: catalyst
Dichte
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
InChIKey
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication