Merck
56795
Sigma-Aldrich
Iminodiessigsäure-dimethylester -hydrochlorid
≥98.0%
Größe auswählen
25 G
361,00 €
361,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
361,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HN(CH2COOCH3)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.62
Beilstein:
3703236
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
361,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~170 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
SMILES String
Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Malgorzata Lipowska et al.
Nuclear medicine and biology, 47, 48-55 (2017-01-23)
New tracers lacking the negatively charged pendant carboxyl group previously thought to be essential for rapid renal extraction