Merck
567116
Sigma-Aldrich
1,3-Bis-(diphenylphosphino)-propanmonooxid
97%
Synonym(e):
[3-(Diphenylphosphino)-propyl]-diphenylphosphinoxid
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2POCH2CH2CH2P(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O=P(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26OP2/c28-30(26-18-9-3-10-19-26,27-20-11-4-12-21-27)23-13-22-29(24-14-5-1-6-15-24)25-16-7-2-8-17-25/h1-12,14-21H,13,22-23H2
InChIKey
ZZDVOUAZWJNTRE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)