Merck
564478
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-ethoxyphenylborsäure
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
234-239 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChIKey
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)