Merck
562016
Sigma-Aldrich
4-Fluorbenzylmagnesiumchlorid -Lösung
0.25 M in diethyl ether
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.25 M in diethyl ether
bp
35 °C
Dichte
0.742 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)