Merck
560308
Sigma-Aldrich
PSS-(2,3-Propandiol)propoxy-Heptaisobutyl, substituiert
Synonym(e):
1,2-Propandiolisobutyl-POSS®, 1-(2,3-Propandiol)-propoxy-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxan, POSS®-1,2-Propandiolisobutyl ersetzt
Größe auswählen
5 G
163,00 €
163,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
163,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H76O15Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
949.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
163,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
mp (Schmelzpunkt)
117-123 °C (lit.)
Löslichkeit
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES String
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCOCC(O)CO)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C34H76O15Si8/c1-27(2)20-51-38-50(17-15-16-37-19-34(36)18-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
InChIKey
DXYPXQNYEYJHJT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)