Merck
560057
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecyl-2,7-dibromfluoren
97%
Synonym(e):
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-didodecylfluorene, 9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H56Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
660.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
bp
180 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-55 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C37H56Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChIKey
KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)