Wichtige Dokumente
557943
Ethyl-2-cyanobenzoat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
CCOC(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
RQQAJOJDAZNFPF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)