Wichtige Dokumente
557250
2-Chlor-6-fluor-3-methylphenylborsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)