Merck
556629
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminophenyl)piperidin
97%
Synonym(e):
4-(1-Piperidino)aniline, 4-(1-Piperidinyl)-benzemamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5937 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H16N2/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
InChIKey
TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Amino acid arylamides
  • Selective interleukin-2 inducible T-cell inhibitors
  • Antimalarial drugs
  • Aglycoristocetin derivatives for anti-influenza virus activity
  • IRAK-4 inhibitors
  • 9-Aminoacridines with antiprion activity
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)