Wichtige Dokumente
553727
3-Oxaspiro[5,5]undecan-2,4-dion
98%
Größe auswählen
75,00 €
Listenpreis150,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
75,00 €
Listenpreis150,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O3/c11-8-6-10(7-9(12)13-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2
InChIKey
XNDSIASQMRYFSW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?