Merck
553484
Sigma-Aldrich
2-Cyano-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Form
solid
Kennzeichnungsgrad
1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
SMILES String
O=[SiH2].CCC#N
InChI
1S/C3H5N.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2H2,1H3;2H2
InChIKey
VONUEXZNLQMDQT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Cyano-functionalized silica gel is a modified silica gel.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)