Merck
552364
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Dichlor-4-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon
About This Item
Lineare Formel:
C6H2Cl2SO3HN2C3H2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
346 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC1=NN(C(=O)C1)c2cc(Cl)c(cc2Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8Cl2N2O4S/c1-5-2-10(15)14(13-5)8-3-7(12)9(4-6(8)11)19(16,17)18/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17,18)
InChIKey
KCEIVWKDBLAQKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)