Merck
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexin, Mischung
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert.-butylperoxy)-3-hexin, Gemisch
Größe auswählen
500 G
310,00 €
310,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
310,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
310,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Zusammensetzung
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
mp (Schmelzpunkt)
88 °C (SADT) (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
InChIKey
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Free radical polymerization initiator.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1