Merck
531758
Sigma-Aldrich
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexan -Lösung
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonym(e):
1,1-Bis-(tert.-butylperoxy)-cyclohexan -Lösung
Größe auswählen
500 ML
139,00 €
139,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
139,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H10[OOC(CH3)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
139,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Zusammensetzung
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Konzentration
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Brechungsindex
n20/D 1.435
mp (Schmelzpunkt)
65 °C (SADT)
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
InChIKey
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymerization initiator.
Rechtliche Hinweise
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)