Wichtige Dokumente
549037
4-Chlorphenylmethylsulfon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
LMCOQDVJBWVNNI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?