Merck
548685
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol
96%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(Cl)F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.554 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
Dichte
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChIKey
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)