Wichtige Dokumente
375276
Di-tert.-butyl-iminodicarboxylat
≥96%
Synonym(e):
N-Boc-tert.-butyl-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)14-7(12)11-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12,13)
InChIKey
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- trans-diamino-2-butene and cis-1,4-diamino-2-butene
- di-tert-butyl N-3-butenyliminodicarboxylate
- N,N-di-tert-butyl[(2-fluoro-4-nitro)benzylamino]dicarboxylate
- C1-C20 and C21-C40 fragments of tetrafibricin
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?