Merck
548456
Sigma-Aldrich
Indium(II)-chlorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Indium dichloride
About This Item
Lineare Formel:
InCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[InH]Cl
InChI
1S/2ClH.In.H/h2*1H;;/q;;+2;/p-2
InChIKey
RLVOJNSMGYFATO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.