Merck
546429
Sigma-Aldrich
1-(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)-1,3-butandion
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(OH)COCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-6(12)4-10(14)8-5-7(11)2-3-9(8)13/h2-3,5,13H,4H2,1H3
InChIKey
DPZZGIRQJCKZAU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione, also known as 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)butane-1,3-dione, is a 1-aryl-1,3-dicarbonyl derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)