Wichtige Dokumente
546321
2,6-Diphenylisonikotinsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
283-286 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(nc(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO2/c20-18(21)15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,20,21)
InChIKey
PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)