Merck
544604
Sigma-Aldrich
2,5-Di-(tert.-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexin
technical grade, 90%
Synonym(e):
2,5-Bis-(tert.-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexin, 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert.-butylperoxy)-2-hexin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Zusammensetzung
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
InChIKey
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Free radical polymerization initiator.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)