Wichtige Dokumente
543896
4-Hydroxycarbazol
95%
Synonym(e):
9H-Carbazol-4-ol
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
169-173 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
InChI
1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H
InChIKey
UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 4-(2-bromoethoxy)-9H-carbazole
- 4-(3-bromopropoxy)-9H-carbazole
- 4-(4-bromobutoxy)-9H-carbazole
- 4-(5-bromopentyloxy)-9H-carbazole
- 4-(6-bromohexyloxy)-9H-carbazole
It participates as an electron donor for the preparation of nonlinear optical (NLO) chromophores.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?