Merck
543764
Sigma-Aldrich
6-Fluorchromon-2-carbonsäure
98%
Größe auswählen
1 G
26,00 €
26,00 €
Listenpreis52,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
26,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5FO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
26,00 €
Listenpreis52,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
257-259 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
ketone
SMILES String
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChIKey
JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid may be used as a matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) matrix for the trace analysis of areca alkaloids in human plasma.[1]]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new matrix for analyzing low molecular mass compounds and its application for determination of carcinogenic areca alkaloids by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry.
Feng CH and Lu CH.
Analytica Chimica Acta, 649(2), 230-235 (2009)