Merck
543519
Sigma-Aldrich
(+)-endo-2-Norborneol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
149-154 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
InChIKey
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable